Learn More
Solución tampón de fosfato, Reagecon™
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Especificaciones
Especificaciones
pH | 9 |
Cantidad | 1 L |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
483025E1 | Certificado de análisis | 20/06/2025 | 4008300 |
483024K1 | Certificado de análisis | 16/04/2025 | 4008300 |
483023E1 | Certificado de análisis | 06/12/2023 | 4008300 |
483022H1 | Certificado de análisis | 08/03/2023 | 4008300 |
483021B2 | Certificado de análisis | 24/03/2022 | 4008300 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- BUFFER (PHOSPHATE) SOLUTION pH 9.00 Certified Traceable to N.I.S.T
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- MIXTURE LIST-Contém: potassium hydroxide
Título del producto
Solución tampón de fosfato, Reagecon™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido