Learn More
Solución tampón de fosfato de dipotasio, Farmacopea europea pH 9, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphate Buffer solution |
| CAS | 7732-18-5 |
| pH | 9 |
| Cantidad | 1000 mL |
| Envase | Frasco |
| Grado | Eu. farmacopea Referencia |