Learn More
Solución de fenolftaleína, indicador, 2 % en etanol, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 6
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phenolphthalein solution |
Nombre de nota | Indicator, 2% in ethanol |
Punto de ebullición | 80°C |
% mín. CAS | ≥50.0000%, ≥30.0000% |
% máx. CAS | <70.0000%, <50.0000% |
CAS | 7732-18-5, 77-09-8 |
Fórmula lineal | C6H5CH3 |
Beilstein | 284423 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.32 |
Grado | Reactivo analítico |
Mostrar más |
Título del producto
Solución de fenolftaleína, indicador, 2 % en etanol, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido