Learn More
Solución de fenolftaleína, indicador, 2% en etanol, Solstice
Código de producto. 15644300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15644300 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15654300 6 x 1 L Frasco de polietileno paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15644300 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 346051L
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Indicador, 2 % en etanol
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenolphthalein solution
Nombre de nota Indicador, 2% pulgadas de etanol
Punto de ebullición de 80 °C
% mín. CAS ≥50.0000%, ≥30.0000%
% máx. CAS <70.0000%, <50.0000%
CAS 7732-18-5, 77-09-8
Fórmula lineal C6H5CH3
Beilstein 284423
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.32
Grado Reactivo analítico
Envase Frasco de vidrio
Densidad 0.900 g/cm3
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 24 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenolphthalein solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: phenolphthalein, ethanol