Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución acuosa saturada lista para usar de Fenol:cloroformo:alcohol isoamilo 25:24:1, pH 6.7
Útil para purificar el ARN
127.00€ - 312.00€
CAS | 136112-00-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H19Cl3O2 |
Peso molecular (g/mol) | 301.632 |
Número MDL | MFCD00133763 |
Clave InChI | ZYWFEOZQIUMEGL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, chloroform; isoamyl alcohol; phenol, phenol chloroform isoamyl alcohol, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 125:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 25:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, vetec tm reagent grade, 25:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 49.5:49.5:1, phenol:chloroform:isoamyl alcohol 25:24:1, ready-to-use saturated aqueous solution, ph 5.2, with alkaline buffer, phenol:chloroform:isoamyl alcohol 25:24:1, ready-to-use saturated aqueous solution, ph 6.7, with alkaline bufferMostrar más |
PubChem CID | 66587205 |
Nombre IUPAC | Cloroformo; 3-metilbutan-1-ol; fenol |
SMILES | CC(C)CCO.C1=CC=C(C=C1)O.C(Cl)(Cl)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15455785
|
Thermo Scientific Chemicals
J60331.AE |
100 mL |
127.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15465785
|
Thermo Scientific Chemicals
J60331.AN |
400 mL |
312.00€
400 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Nota: El buffer se vende por separado; ver 327345000.
136112-00-0 | |
301.632 | |
ZYWFEOZQIUMEGL-UHFFFAOYSA-N | |
66587205 | |
CC(C)CCO.C1=CC=C(C=C1)O.C(Cl)(Cl)Cl |
C12H19Cl3O2 | |
MFCD00133763 | |
phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, chloroform; isoamyl alcohol; phenol, phenol chloroform isoamyl alcohol, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 125:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 25:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, vetec tm reagent grade, 25:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 49.5:49.5:1, phenol:chloroform:isoamyl alcohol 25:24:1, ready-to-use saturated aqueous solution, ph 5.2, with alkaline buffer, phenol:chloroform:isoamyl alcohol 25:24:1, ready-to-use saturated aqueous solution, ph 6.7, with alkaline bufferMostrar más | |
Cloroformo; 3-metilbutan-1-ol; fenol |
Especificaciones
Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1 | |
Ready-to-Use saturated aq. soln. | |
C12H19Cl3O2 | |
UN2922 | |
ZYWFEOZQIUMEGL-UHFFFAOYSA-N | |
Cloroformo; 3-metilbutan-1-ol; fenol | |
66587205 | |
Líquido |
Incolora | |
136112-00-0 | |
MFCD00133763 | |
phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, chloroform; isoamyl alcohol; phenol, phenol chloroform isoamyl alcohol, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 125:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 25:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, vetec tm reagent grade, 25:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 49.5:49.5:1, phenol:chloroform:isoamyl alcohol 25:24:1, ready-to-use saturated aqueous solution, ph 5.2, with alkaline buffer, phenol:chloroform:isoamyl alcohol 25:24:1, ready-to-use saturated aqueous solution, ph 6.7, with alkaline buffer | |
CC(C)CCO.C1=CC=C(C=C1)O.C(Cl)(Cl)Cl | |
301.632 | |
6.7 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H331-H314-H341-H351-H373-H302-H312
Toxic if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Suspected of causing genetic defects.
Suspected of causing cancer.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Peligro
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:LÍQUIDOS CORROSIVOS, TÓXICO, SIN ESPECIFICAR
Recommended Storage : De 2 °C a 8 °C