Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución acuosa saturada lista para usar de Fenol:cloroformo:alcohol isoamilo 25:24:1, pH 6.7
Código de producto. 15465785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
400 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
400 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15465785 400 mL 400 ml
15455785 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465785 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60331.AN
Solicitar formato a granel o personalizado
Útil para purificar el ARN
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Nota: El buffer se vende por separado; ver 327345000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136112-00-0
Fórmula molecular C12H19Cl3O2
Peso molecular (g/mol) 301.632
Número MDL MFCD00133763
Clave InChI ZYWFEOZQIUMEGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, chloroform; isoamyl alcohol; phenol, phenol chloroform isoamyl alcohol, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 125:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 25:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, vetec tm reagent grade, 25:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 49.5:49.5:1, phenol:chloroform:isoamyl alcohol 25:24:1, ready-to-use saturated aqueous solution, ph 5.2, with alkaline buffer, phenol:chloroform:isoamyl alcohol 25:24:1, ready-to-use saturated aqueous solution, ph 6.7, with alkaline buffer
PubChem CID 66587205
Nombre IUPAC Cloroformo; 3-metilbutan-1-ol; fenol
SMILES CC(C)CCO.C1=CC=C(C=C1)O.C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1
Color Incolora
Nombre de nota Ready-to-Use saturated aq. soln.
Número UN UN2922
pH 6.7
Cantidad 400 mL
Forma física Líquido