Learn More
Invitrogen™ Vectores de expresión de Pichia pastoris pGAPZα A, B, y C
Los vectores pGAPZ A, B y C y pGAPZ A, B y C son vectores de expresión diseñados para la expresión constitutiva de alto nivel en Pichia pastoris.
Marca: Invitrogen™ V20520
Descripción
pGAPZ y pGAPZ se crearon sustituyendo el promotor AOX1 regulado con metanol por el promotor constitutivo de gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAP) en la cadena principal de los vectores pPICZ. Aunque el rendimiento de cualquier proteína expresada constitutivamente en el sistema de Pichia depende de la toxicidad de la proteína a la levadura, la expresión constitutiva bajo el control de vectores pGAPZ o pGAPZ puede producir a veces mayores rendimientos que la expresión inducible.
Especificaciones
GAP | |
Todos los vectores son superenrollados y se proporcionan liofilizados (almacenar a -20 °C). Con el vector pGAPZ se proporciona una cepa de control de expresión positiva lacZ. Almacenar las cepas a +4 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. | |
20 μg |
Vector de expresión de Pichia | |
Etiqueta His (6x), Etiqueta de epítopo c-Myc |