Learn More
Notrax Alfombrilla de entrada con patrón en forma de cheurón no direccional Arrow Trax™
Descripción
- El patrón de en forma de cheurón no direccional de Arrow Trax™ garantiza una acción de raspado muy agresiva, convirtiéndola en una de nuestras alfombrillas más populares por ofrecer un gran valor
- Las fibras perforadas con aguja son duraderas y resistentes a los golpes para una retención extrema de la suciedad, lo que la hace adecuada para zonas con mucho tráfico
- El dorso de vinilo denso es antihumedad y antideslizante para mantener la alfombrilla en su lugar
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 300 x 130 cm |
| Color | Carbón |
| Longitud (imperial) | 118 in |
| Longitud (métrico) | 300 cm |
| Material | Poliéster |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 130 cm |