Learn More
Schmidlin™ PG Plus Rack Hydrogen Generator
This generator produces a continuous supply of high purity hydrogen.
Marca: Schmidlin™ DB-RHG250-EU
Descripción
- Increase efficiency and improve safety and performance
- On-demand supply 24/7
- Pressure: 11 barg (160 psig)
- Unique permeation membrane drying system
- USB connectivity
- Easy to install with complete 'plug and play' functionality
- Ideal for all GC detector applications
- Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
- Superior hydrogen production with reliable long life cell
- Minimal maintenance; no desiccant cartridges to change
- PC monitoring for maintenance, diagnostics and remote connection
Especificaciones
500 cm | |
13.3 cm | |
11 bar | |
48.5 cm | |
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz | |
115 W |
250 ml/min. | |
35°C | |
19 in. | |
Outlet: 1/8 in. | |
>99.9996% |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.