Learn More
Schmidlin™ PG Plus FID Station H2 and Zero Air Generator
This dual gas generator produces a continuous supply of high purity hydrogen and zero air.
Marca:  Schmidlin™ DB-FHG250-EU
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17758879
  • 14388.54€ / cada uno
Descripción
  • Increase efficiency and improve performance
  • On-demand supply 24/7
  • H2 flow rate and zero air up to 5 L/min.
  • THC Pressure: 11 barg (160 psig)
  • Permeation membrane drying system
  • USB connectivity
  • Easy to install with 'plug and play' functionality
  • Ideal for all GC detector applications
Especificaciones
Especificaciones
68 cm
15 cm
11 bar
69 cm
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
115 W
250 ml/min.
35°C
27 in.
Outlet: 1/8 in.
>99.9996%
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Schmidlin™ PG Plus FID Station H2 and Zero Air Generator