Learn More
Corning™ Matraz Erlenmeyer de PETG con deflector con tapón de ventilación
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Fabricado con tereftalato de polietileno ópticamente transparente (PETG) e ideal para aplicaciones de cultivo de agitadores.
Marca:  Corning™ 431285
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15803885
  • 544.00€ / paquete de 4
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 27-11-2025
Descripción
El matraz Erlenmeyer Corning™ está diseñado para ayudar a ampliar el cultivo en suspensión teniendo en mente un uso eficiente del espacio. Los matraces están listos para su uso y son ideales para aplicaciones de cultivo de agitadores y almacenamiento.
  • Disponibles con fondo con deflector
  • Graduaciones moldeadas para mayor exactitud
  • Tapón grande para el intercambio de gases continuo al mismo tiempo que evita fugas.
  • Máximo nivel de garantía de esterilidad de 10-6
  • Apirógenos y sin ARNasa/ADNasa
  • Fabricado con tereftalato de polietileno ópticamente transparente (PTEG)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
No pirogénico, libre de DNasa/RNasa
Polipropileno
4/Cs.
Fernbach
Ventilado
Naranja
5 L
1/Paq.
Estéril
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote34424001 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha12/07/2025 Catalog Number431285
Número de lote15722001 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha04/12/2024 Catalog Number431285
Promociones
Promociones
Título del producto
Corning™ Matraz Erlenmeyer de PETG con deflector con tapón de ventilación > Con deflector; 5 l; ninguno
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.