Descripción
El matraz Erlenmeyer Corning™ está diseñado para ayudar a ampliar el cultivo en suspensión teniendo en mente un uso eficiente del espacio. Los matraces están listos para su uso y son ideales para aplicaciones de cultivo de agitadores y almacenamiento.
- Disponibles con fondo con deflector
- Graduaciones moldeadas para mayor exactitud
- Tapón grande para el intercambio de gases continuo al mismo tiempo que evita fugas.
- Máximo nivel de garantía de esterilidad de 10-6
- Apirógenos y sin ARNasa/ADNasa
- Fabricado con tereftalato de polietileno ópticamente transparente (PTEG)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | No pirogénico, libre de DNasa/RNasa |
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Capacidad (métrico) | 2 L |
| N.º por caja | 6/Cs. |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| Forma | Erlenmeyer con deflector |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Ventilado |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.