Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Permabond™ SE-52
Marca:  Macherey-Nagel™ 723312.25
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10609961
  • 646.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Especificaciones
0,5 mm
0,32 mm
G27, G36
De 300 °C a 320 °C
25 m
1 unidad
Columna capilar para GC
Permabond™ SE-52
Cromatografía de gases (GC)
0,5 μm
Permabond™ SE-52
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Permabond™ SE-52 > D.I.:0,32mm, grosor de la película:0.5um.