Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Permabond™ SE-52
Código de producto. p-8012324 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10367971 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10717472 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10609961 0,32 mm 0,5 μm cada uno
3 options
Código de producto. 10367971
Marca: Macherey-Nagel™ 723054.25
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria Permabond™ SE-52
Tipo USP G27, G36
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Intervalo de temperatura De 300 °C a 320 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 25 m
Material de embalaje Permabond™ SE-52
Cantidad 1 unidad