Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Permabond™ SE-30
Marca:  Macherey-Nagel™ 723052.50
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10600922
  • 1005.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Especificaciones
0,4 mm
0,25 mm
G2
De 300 °C a 320 °C
50 m
1 unidad
Columna capilar para GC
Permabond™ SE-30
Cromatografía de gases (GC)
0,25 μm
Permabond™ SE-30
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Permabond™ SE-30 > D.I.:0,25mm; longitud:50m