Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Permabond™ SE-30
Código de producto. p-8012323 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 m
50 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10032941 50 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10338641 25 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10600922 50 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10134751 25 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
4 options
Código de producto. 10032941
Marca: Macherey-Nagel™ 723308.50
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria Permabond™ SE-30
Tipo USP G2
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Intervalo de temperatura De 300 °C a 320 °C
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 50 m
Material de embalaje Permabond™ SE-30
Cantidad 1 unidad