Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Permabond™ SE-30
Marca: Macherey-Nagel™ 723052.25
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
0,4 mm | |
0,25 mm | |
G2 | |
De 300 °C a 320 °C | |
25 m | |
1 unidad |
Columna capilar para GC | |
Permabond™ SE-30 | |
Cromatografía de gases (GC) | |
0,25 μm | |
Permabond™ SE-30 |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Permabond™ SE-30 > D.I.:0,25mm; longitud:25m
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido