Learn More
Labcon™ PerformR™ 12x75mm Round Bottom Flow Cytometry Tubes
Polypropylene tubes for cell sorting and general flow cytometry use
58.96€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP |
---|---|
Tipo de producto | Flow Cytometer Accessory |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30280329
![]() |
Labcon™
3350-367-000-9 |
Green |
58.96€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30280332
![]() |
Labcon™
3350-368-000-9 |
Azul |
58.96€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Flow Cytometry Tubes
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 3,000 x G
- Freezable to -80C
- Autoclavable
- Capacity: 5 mL
- Seal with plug or dual position caps sold separately
- 12 mm W. 75 mm H.
- Made in USA
Especificaciones
ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP | |
Flow Cytometer Accessory |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Labcon™ PerformR™ 12x75mm Round Bottom Flow Cytometry Tubes