Learn More
Labcon™ PerformR™ Tubos de citometría de flujo de fondo redondo de 12 x 75 mm
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30280329
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
30280329 Verde paquete de 1000
30280332 Azul paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30280329 Proveedor Labcon™ N.º de proveedor 33503670009
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de polipropileno para clasificación celular y uso general en citometría de flujo.
  • Tubos de citometría de flujo
  • ATP Libre de ARNasa/DNasa y endotoxinas (no pirógeno)
  • Polipropileno USP Resina de clase VI
  • Centrifugación a 3.000 x G
  • Congelable a -80 °C
  • Esterilizable en autoclave
  • Capacidad: 5 mL
  • Sello con tapón o tapas de doble posición vendidas por separado
  • 12 mm de ancho. 75 mm de alto.
  • Hecho en USA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP
Color Verde
Tipo de producto Accesorio para citómetro de flujo