Learn More
Solución de perclorato para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Perchlorate |
Envase | Frasco |
Forma física | Líquido |
Concentración | 1 g/L |
Tipo | Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica |
Solvent or Matrix | Water |
Cantidad | 500 mL |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Solución de perclorato para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido