Learn More
MP Biomedicals™ Penicillin-Streptomycin (20,000 IU Pen/mL, 20,000 μg Strep/mL)
Antibióticos utilizados para prevenir la contaminación bacteriana de cultivos celulares.
41.19€ - 220.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C |
---|---|
Espectro de antibióticos | Evite la contaminación bacteriana de cultivos celulares, bacterias grampositivas y gramnegativas |
Concentración | 20 000 UI Pen/ml, 20 000 μg Strep/ml |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Antibióticos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16309855
|
MP Biomedicals™
091670449 |
100 mL | N/A | ||||||
16319855
|
MP Biomedicals™
091670454 |
500 mL |
220.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- The antibiotics penicillin and streptomycin are used to prevent bacterial contamination of cell cultures due to their effective combined action against gram-positive and gram-negative bacteria
- This solution contains 17,000 to 21,000 units/mL of penicillin and 18.0 to 23.0 mg/mL of streptomycin
Especificaciones
Almacenar a -20 °C | |
20 000 UI Pen/ml, 20 000 μg Strep/ml | |
Antibióticos | |
Cultivo celular |
Evite la contaminación bacteriana de cultivos celulares, bacterias grampositivas y gramnegativas | |
Líquido | |
Estéril |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Penicillin-Streptomycin Solution, 200 X
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: streptomycin sulphate, penicillin G sodium salt
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
MP Biomedicals™ Penicillin-Streptomycin (20,000 IU Pen/mL, 20,000 μg Strep/mL)