Learn More
MP Biomedicals™ Penicillin-Streptomycin (20,000 IU Pen/mL, 20,000 μg Strep/mL)
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Descripción
- Los antibióticos penicilina y estreptomicina se usan para impedir la contaminación bacteriana de los cultivos celulares debido a su eficaz acción combinada contra bacterias grampositivas y gramnegativas
- Esta solución contiene de 17 000 a 21 000 unidades/ml de penicilina y de 18,0 a 23,0 mg/ml de estreptomicina.
Especificaciones
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C |
Espectro de antibióticos | Evite la contaminación bacteriana de cultivos celulares, bacterias grampositivas y gramnegativas |
Concentración | 20 000 UI Pen/ml, 20 000 μg Strep/ml |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Antibióticos |
Esterilidad | Estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Cultivo celular |
Cantidad | 100 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Penicillin-Streptomycin Solution, 200 X
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: streptomycin sulphate, penicillin G sodium salt
Título del producto
MP Biomedicals™ Penicillin-Streptomycin (20,000 IU Pen/mL, 20,000 μg Strep/mL) >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido