Learn More
Tork PeakServe™ Continuous Paper Hand Towels H5
Tork PeakServe™: the latest innovation designed for high-traffic washrooms where staff needs to maximize cleaning time and maintain a good flow of people.
172.20€
Especificaciones
Tipo de producto | Hand Towel for Dispenser |
---|---|
Longitud (imperial) | 7.91 in. |
Longitud (métrico) | 20.1 cm |
Anchura (imperial) | 8.86 in. |
Anchura (métrico) | 22.5 cm |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
30243719
|
Tork
100585 |
White |
172.20€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Deliver high-quality performance and softness with our advanced quality Tork PeakServe™ Continuous hand towels.
- Dry hands quickly - these paper hand towels are 20% more absorbent than Tork PeakServe™ universal quality refills.
- Make a good impression on guests with the attractive leaf pattern of these paper hand towels.
- Avoid delays in busy washrooms with our high-capacity dispenser system that ensures hand towels are always available.
Especificaciones
Hand Towel for Dispenser | |
20.1 cm | |
22.5 cm |
7.91 in. | |
8.86 in. | |
1-ply |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Tork PeakServe™ Continuous Paper Hand Towels H5