Learn More
asecos™ Estación IBC PE con zona de trasiego y con rejilla PE
Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
Marca:  asecos™ 24160
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17806396
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Alta resistencia a aceites, ácidos, bases, etc.
  • ransporte fácil y seguro de cubetos de retención vacíos dentro de las instalaciones
Especificaciones
Especificaciones
Azul
1000 L
IBC Spill Pallet
2460.00 mm
2460.00 mm
485.00 mm
1800.00 mm
210 kg
264.2 gal.
Polietileno
96.85 in.
96.85 in.
19.09 in.
70.87 in.
462.97 lb.
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
asecos™ Estación IBC PE con zona de trasiego y con rejilla PE > Width: 2640 mm