Learn More
asecos™ Estación IBC PE con zona de trasiego y con rejilla PE
Código de producto. p-200003719 Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Anchura (métrico):
1280,00 mm
2460,00 mm
3640,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17826496
Marca: asecos™ 24157
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
  • Alta resistencia a aceites, ácidos, bases, etc.
  • ransporte fácil y seguro de cubetos de retención vacíos dentro de las instalaciones
Especificaciones
Color Azul
Capacidad (imperial) 264.2 gal.
Capacidad (métrico) 1000 L
Material Polietileno
Tipo IBC Spill Pallet
Longitud (imperial) 50.39 in.
Longitud (métrico) 1280.00 mm
Anchura (imperial) 50.39 in.
Anchura (métrico) 1280,00 mm
Altura (imperial) 34.84 in.
Altura (métrico) 885.00 mm
Fondo (imperial) 75.20 in.
Fondo (métrico) 1910.00 mm
Peso (imperial) 315.26 lb.
Peso (métrico) 143 kg