missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ PDIA3 (Human) Recombinant Protein

Human PDIA3 full-length ORF ( NP_005304.3, 1 a.a. - 505 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

341.70€ - 518.16€

Especificaciones

Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ID de gen (Entrez) 2923
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16108507
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002923-P01.10UG
10 μg
341.70€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 08-03-2022
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16118507
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002923-P01.25UG
25 μg
518.16€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 08-03-2022
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

  • Sequence: MRLRRLALFPGVALLLAAARLAAASDVLELTDDNFESRISDTGSAGLMLVEFFAPWCGHCKRLAPEYEAAATRLKGIVPLAKVDCTANTNTCNKYGVSGYPTLKIFRDGEEAGAYDGPRTADGIVSHLKKQAGPASVPLRTEEEFKKFISDKDASIVGFFDDSFSEAHSEFLKAASNLRDNYRFAHTNVESLVNEYDDNGEGIILFRPSHLTNKFEDKTVAYTEQKMTSGKIKKFIQENIFGICPHMTEDNKDLIQGKDLLIAYYDVDYEKNAKGSNYWRNRVMMVAKKFLDAGHKLNFAVASRKTFSHELSDFGLESTAGEIPVVAIRTAKGEKFVMQEEFSRDGKALERFLQDYFDGNLKRYLKSEPIPESNDGPVKVVVAENFDEIVNNENKDVLIEFYAPWCGHCKNLEPKYKELGEKLSKDPNIVIAKMDATANDVPSPYEVRGFPTIYFSPANKKLNPKKYEGGRELSDFISYLQREATNPPVIQEEKPKKKKKAQEDL
Especificaciones

Especificaciones

Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
2923
SDS
Product Certifications