missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ PDIA3 (Human) Recombinant Protein

Human PDIA3 full-length ORF ( NP_005304.3, 1 a.a. - 505 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marca:  Abnova™ H00002923-P01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16108507

  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

  • Sequence: MRLRRLALFPGVALLLAAARLAAASDVLELTDDNFESRISDTGSAGLMLVEFFAPWCGHCKRLAPEYEAAATRLKGIVPLAKVDCTANTNTCNKYGVSGYPTLKIFRDGEEAGAYDGPRTADGIVSHLKKQAGPASVPLRTEEEFKKFISDKDASIVGFFDDSFSEAHSEFLKAASNLRDNYRFAHTNVESLVNEYDDNGEGIILFRPSHLTNKFEDKTVAYTEQKMTSGKIKKFIQENIFGICPHMTEDNKDLIQGKDLLIAYYDVDYEKNAKGSNYWRNRVMMVAKKFLDAGHKLNFAVASRKTFSHELSDFGLESTAGEIPVVAIRTAKGEKFVMQEEFSRDGKALERFLQDYFDGNLKRYLKSEPIPESNDGPVKVVVAENFDEIVNNENKDVLIEFYAPWCGHCKNLEPKYKELGEKLSKDPNIVIAKMDATANDVPSPYEVRGFPTIYFSPANKKLNPKKYEGGRELSDFISYLQREATNPPVIQEEKPKKKKKAQEDL
Especificaciones

Especificaciones

NP_005304.3
protein disulfide isomerase family A, member 3
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PDIA3
GST
2923
Wheat germ expression system
10 μg
ER60, ERp57, ERp60, ERp61, GRP57, GRP58, HsT17083, P58, PI-PLC
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales