Learn More
Pd(NO3)2 para matriz AAS 5 g/l 1 % HNO3, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Pd(NO3)2 |
Envase | Frasco |
Forma física | Líquido |
Concentración | 5 g/L |
Tipo | Modificador de matriz para AAS |
Solvent or Matrix | 1% HNO3 |
Cantidad | 50 mL |
Título del producto
Pd(NO3)2 para matriz AAS 5 g/l 1 % HNO3, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido