Learn More
Pd(NO3)2 para matriz AAS 2 g/ 1 % HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12976173 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Unit Size:
50 ml
Product Code. Cantidad unitSize
12976173 50 mL 50 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12976173
Brand: Fisher Chemical MM 005 050
This item is not returnable. View return policy
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Specifications
Nombre del producto químico o material Pd(NO3)2
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 2 g/L
Tipo Modificador de matriz para AAS
Solvent or Matrix 1% HNO3 matrix
Cantidad 50 mL