Learn More
IBA Lifesciences Kit de aislamiento de CD81 para FABian™
IBA Lifesciences™ CD81 Isolation Kit for FABian™ is for reversible cell isolation delivering label-free target cells.
90.41€ - 718.00€
Especificaciones
Tipo de producto Kit de aislamiento celular
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Fuente de dadores Sangre humana completa
Para utilizar con (aplicación) Isolation of label-free cells
Suficiente para sangre completa de 9 ml
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15809784
Ver documentos
IBA Lifesciences
6-6015-001
1 Kit, humano Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15819784
Ver documentos
IBA Lifesciences
6-6015-010
10 Kit, humano Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • El kit se utiliza para la selección de los PBMC de sangre completa o de la capa leucocítica junto con el sistema FABian™.
  • Incluye CD81 Fab-Strep (humano), la columna de aislamiento celular, tampón de aislamiento celular, biotina para elución celular y tubos y un adaptador luer Lock con la jeringa.
  • Cada kit es suficiente para una serie de FABian™ para aislar células de 9 ml de sangre completa.
Especificaciones
Especificaciones
Kit de aislamiento celular
Sangre humana completa
sangre completa de 9 ml
De 2 °C a 8 °C
Isolation of label-free cells
Documentos
Product Certifications
Título del producto
IBA Lifesciences Kit de aislamiento de CD81 para FABian™