Learn More
IBA Lifesciences Kit de aislamiento de CD81 para FABian™
Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit, humano
10 Kit, humano
Tamaño de la unidad:
1 set
10 sets
Descripción
- El kit se utiliza para la selección de los PBMC de sangre completa o de la capa leucocítica junto con el sistema FABian™.
- Incluye CD81 Fab-Strep (humano), la columna de aislamiento celular, tampón de aislamiento celular, biotina para elución celular y tubos y un adaptador luer Lock con la jeringa.
- Cada kit es suficiente para una serie de FABian™ para aislar células de 9 ml de sangre completa.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Kit de aislamiento celular |
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Fuente de dadores | Sangre humana completa |
Para utilizar con (aplicación) | Isolation of label-free cells |
Suficiente para | sangre completa de 9 ml |
Cantidad | 1 Kit, humano |
Título del producto
IBA Lifesciences Kit de aislamiento de CD81 para FABian™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido