Learn More
PAX7 Mouse, Clone: PAX7/497, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 528.00€
Especificaciones
Antígeno | PAX7 |
---|---|
Clon | PAX7/497 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15950608
|
EnquireBio
5081-MSM1-P0 |
20 μg | N/A | ||||||
15960608
|
EnquireBio
5081-MSM1-P1 |
100 μg |
528.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
PAX7 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
5081 | |
Recombinant fragment (aa301-505) of human PAX7 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
57kDa |
PAX7/497 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_039236 | |
PAX7 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Nuclear | |
HeLa, Jurkat, A431, MCF-7, U2OS or NIH/3T3 cells. Rhabdomyosarcoma (RMS) |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
PAX7 Mouse, Clone: PAX7/497, enQuireBio™