Learn More
PAX7 Mouse, Clone: PAX7/497, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio 5081-MSM1-P0
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
PAX7 | |
Nuclear | |
PAX7/497 | |
Unconjugated | |
NP_039236 | |
Mouse | |
57kDa | |
Protein A/G Purified | |
RUO | |
5081 | |
IgG1 κ |
Western Blot | |
Monoclonal | |
200μg/mL | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
PAX7 | |
Recombinant fragment (aa301-505) of human PAX7 protein | |
HeLa, Jurkat, A431, MCF-7, U2OS or NIH/3T3 cells. Rhabdomyosarcoma (RMS) | |
20 μg | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Título del producto
PAX7 Mouse, Clone: PAX7/497, enQuireBio™ > 20 μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido