Learn More
Applied Biosystems™ Path-ID™ Multiplex One-Step RT-PCR Kit
El kit de RT-PCR Multiplex de un paso Path-ID™ se ha diseñado para PCR multiplex, cuantitativa y de transcripción inversa (qRT-PCR).
460.00€ - 2940.00€
Especificaciones
Método de detección | Sonda de cebado |
---|---|
Formato | Tubo |
GC-Rich PCR Performance | Low |
Método de PCR | 1-step RT-qPCR, Multiplex qPCR |
Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30057774
|
Applied Biosystems™
4442136 |
500 reacciones |
1564.00€
500 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30057798
|
Applied Biosystems™
4442135 |
100 reacciones |
460.00€
100 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30057763
|
Applied Biosystems™
4442137 |
1000 reacciones |
2940.00€
1000 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Path-ID™ Multiplex One-Step RT-PCR Kit is optimized for the amplification of up to four targets simultaneously using your RNA samples and TaqMan™ primer-probe sets. Reactions are run using a single-tube, one-step procedure to reverse-transcribe the RNA and amplify your targets. The kit contains a Multiplex Enzyme Mix with Arrayscript™ reverse transcriptase and AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, and a buffer mix.
Especificaciones
Sonda de cebado | |
Low | |
ADN polimerasa AmpliTaq Gold | |
7500 Fast System, 7500 System | |
Path-ID™ | |
ArrayScript™ UP | |
Built-In Hot Start |
Tubo | |
1-step RT-qPCR, Multiplex qPCR | |
Estándar | |
ROX (premezclado) | |
Multiplex One-Step RT-PCR Kit | |
Pathogen Detection, Virus Detection | |
ARN |