Learn More
Applied Biosystems™ Path-ID™ Multiplex One-Step RT-PCR Kit
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
1000 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
1000 reacciones
500 reacciones
Descripción
The Path-ID™ Multiplex One-Step RT-PCR Kit is optimized for the amplification of up to four targets simultaneously using your RNA samples and TaqMan™ primer-probe sets. Reactions are run using a single-tube, one-step procedure to reverse-transcribe the RNA and amplify your targets. The kit contains a Multiplex Enzyme Mix with Arrayscript™ reverse transcriptase and AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, and a buffer mix.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C. Includes 1000 reactions with the following components: Multiplex RT-PCR Buffer, Multiplex Enzyme Mix, and Nuclease-free water. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Low |
| Método de PCR | 1-step RT-qPCR, Multiplex qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | 7500 Fast System, 7500 System |
| Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
| Línea de productos | Path-ID |
| Mostrar más |