Learn More
3M™ Particulate Filter, P2 R, 2128 Código de producto.: 15739027
En stock
Solo quedan null
Añadir a la cesta
3M™ Particulate Filter, P2 R, 2128
Código de producto. 15739027
Filtro de partículas 2128, P2 R, 1 par
Click to view available options
:
Filtro de partículas 2128, P2 R, 1 par
Código de producto. 15739027
Marca: 3M™ 7000052348
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
3M™ Particulate Filters, 2128, se conectan a cualquier máscara reutilizable 3M™ de media máscara o de máscara completa con una conexión tipo bayoneta. Nuestros filtros P2 R son ligeros y de pequeño tamaño, con baja resistencia a respiratoria.
Para protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas, alivio contra vapores orgánicos de nivel molesto y gas ácido, así como protección contra ozono hasta 10 x OEL, utilice 3M™ Particulate Filters, 2128. Son lo suficientemente flexibles como para utilizarlos en toda nuestra gama de medias máscaras y máscaras completas reutilizables, para un trabajo seguro en entornos peligrosos. Nuestros filtros ligeros P2 R combinan protección con comodidad. Ofrecen baja resistencia respiratoria y buen equilibrio cuando se conectan a su máscara, y su tamaño reducido significa que se ajustan cómodamente debajo de las protecciones de soldadura. Se pueden ajustar en su lugar de forma rápida y fácil con el sistema de conexión de filtro de bayoneta 3M™, y se pueden usar con cualquier máscara reutilizable 3M™ con una conexión tipo bayoneta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN143 : 2000, Aprobado por la CE
Tipo de conexión Bayoneta
Descripción 10 x TLV y vapores orgánicos/gas ácido por debajo del TLV, partículas sólidas y líquidas. Más protección contra el ozono
Color Blanco
Tipo de filtro P2 R
Tipo de producto Filtro de partícula
Para utilizar con (equipo) Mascarillas faciales medias y completas
Cantidad 1 Par
Título del producto
3M™ Particulate Filter, P2 R, 2128 >