Learn More
Parathyroid Hormone Rabbit, Clone: PTH/1717R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | Parathyroid Hormone |
---|---|
Clon | PTH/1717R |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15910738
|
EnquireBio
5741-RBM7-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15900738
|
EnquireBio
5741-RBM7-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Parathyroid Hormone | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
5741 | |
Recombinant human PTH protein N-terminal fragment | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
9kDa |
PTH/1717R | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001303281 | |
PTH | |
IgG κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic and Secreted | |
Human parathyroid gland carcinoma |