Learn More
Parathyroid Hormone Rabbit, Clone: PTH/1717R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 5741-RBM7-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15900738
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Parathyroid Hormone
Cytoplasmic and Secreted
PTH/1717R
Unconjugated
NP_001303281
Rabbit
9kDa
Protein A/G Purified
RUO
5741
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
PTH
Recombinant human PTH protein N-terminal fragment
Human parathyroid gland carcinoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.