missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PAR2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5850), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
186.00€ - 446.00€
Especificaciones
Antígeno | PAR2 |
---|---|
Clon | 23GB5850 |
Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot |
Clasificación | Recombinant Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30088839
|
Invitrogen™
MA552930 |
100 μL |
446.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30088830
|
Invitrogen™
MA552931 |
20 μL |
186.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
PAR2 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects PAR2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Western BlotEspecificaciones
PAR2 | |
Flow Cytometry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P55085, P55086, Q63645 | |
116677, 14063, 2150 | |
IgG | |
Affinity chromatography | |
Antibody |
23GB5850 | |
Recombinant Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
coagulation factor II (thrombin) receptor-like 1; coagulation factor II receptor-like 1; F2R like trypsin receptor 1; F2RL1; Gpcr11; Gpr11; G-protein coupled receptor 11; PAR2; PAR-2; protease-activated receptor 2; Protease-activated receptor-2; proteinase-activated receptor 2; Proteinase-activated receptor 2, alternate cleaved 1; Proteinase-activated receptor 2, alternate cleaved 2; proteinase-activated receptor-2; Proteinase-activated receptor-2 G protein-coupled receptor 11; Proteinase-activated receptor-2, G protein-coupled receptor 11; thrombin receptor-like 1 | |
A synthesized peptide derived from human PAR2 (330-397AA). | |
Primary | |
-20°C | |
F2rl1 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Invitrogen™ PAR2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5850), Invitrogen™