Learn More
Pantethine, MedChemExpress
MedChemExpress Pantethine is a dimeric form of pantothenic acid, is an intermediate in the production of Coenzyme A, is available as a dietary supplement, and is used to treat acne and improve the blood-cholesterol profile.
Marca: Medchem Express HY-B1028
Descripción
Pantethine is a dimeric form of pantothenic acid, is an intermediate in the production of Coenzyme A, is available as a dietary supplement, and is used to treat acne and improve the blood-cholesterol profile.Especificaciones
Pantethine | |
16816-67-4 | |
500 mg | |
C22H42N4O8S2 | |
H2O : ≥ 100 mg/mL (180.27 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (180.27 mM) ∣Ethanol : 100 mg/mL (180.27 mM; Need ultrasonic) | |
554.72 | |
98.0% |
Crystals | |
Blanco | |
Research | |
D-Pantethine LBF disulfide | |
O=C(NCCSSCCNC(CCNC([C@H](O)C(C)(C)CO)=O)=O)CCNC([C@H](O)C(C)(C)CO)=O | |
554.72 | |
Research |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Research purposes only