missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
pan Ras Mouse anti-Human, Mouse, Pig, Rat, CoraLite 555, Clone: 4H4G7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 450.00€
Especificaciones
Antígeno | pan Ras |
---|---|
Clon | 4H4G7 |
Concentración | 1000 μg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17701359
|
Proteintech
CL555-60309-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17791349
|
Proteintech
CL555-60309-100UL |
100 μL |
450.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
pan Ras Monoclonal antibody specifically detects pan Ras in Human, Mouse, Pig, Rat samples. It is validated for FC (Intra)Especificaciones
pan Ras | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
Human, Mouse, Pig, Rat | |
3845 | |
Primary | |
Store at -20°C |
4H4G7 | |
Flow Cytometry | |
CoraLite 555 | |
Mouse | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
IgG1 | |
Protein G purification | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
pan Ras Mouse anti-Human, Mouse, Pig, Rat, CoraLite 555, Clone: 4H4G7, Proteintech