missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

pan Ras Mouse anti-Human, Mouse, Pig, Rat, CoraLite 555, Clone: 4H4G7, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Proteintech CL555-60309-100UL

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17791349

  • 450.00€ / 100 microlitros

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

pan Ras Monoclonal antibody specifically detects pan Ras in Human, Mouse, Pig, Rat samples. It is validated for FC (Intra)
Especificaciones

Especificaciones

pan Ras
Monoclonal
1000 μg/mL
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
Mouse
100 μL
3845
Store at -20°C
Liquid
Flow Cytometry
4H4G7
CoraLite 555
BC002362
Protein G purification
Primary
Human, Mouse, Pig, Rat
Antibody
IgG1
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
pan Ras Mouse anti-Human, Mouse, Pig, Rat, CoraLite 555, Clone: 4H4G7, Proteintech > 100 μL; CoraLite 555

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado