Learn More
Nitrato de paladio(II) hidrato, 99,8% (base metálica), Pd 39 % mín., Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11321668
Nitrato de paladio(II) hidrato, 99,8% (base metálica), Pd 39 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407687
2 g, 2 g
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
Código de producto. 11321668
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011035.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 207596-32-5 | N2O6Pd | 230.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207596-32-5
Fórmula molecular N2O6Pd
Peso molecular (g/mol) 230.43
Número MDL MFCD00011169
Clave InChI GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 24932
Nombre IUPAC paladio(2+);dinitrato
SMILES [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium(II) nitrate hydrate
Punto de fusión (decomposition)
Color Marrón a rojo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica), Pd 39 % mín.
Fórmula lineal Pd(NO3)2·xH2O
Número UN UN1477
Índice Merck 14,6992
Información de solubilidad Soluble in dilute nitric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.43 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.8%
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteQ29L026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de producto011035.09,011035.18,011035.04
Número de loteQ30L007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de producto011035.09,011035.18,011035.04
Número de loteN13L023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/02/2025 Código de producto011035.09,011035.18,011035.04
Número de loteN05L016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/02/2025 Código de producto011035.09,011035.18,011035.04
Número de loteY15K014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/11/2024 Código de producto011035.09,011035.18,011035.04
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Nitrato de paladio(II) hidrato, 99,8% (base metálica), Pd 39 % mín., Thermo Scientific Chemicals >