Learn More
Nitrato de paladio(II) hidrato, 99,8% (base metálica), Pd 39 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Palladium(II) nitrate hydrate |
| Punto de fusión | (decomposition) |
| Color | Rojo a marrón |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 10 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.8% (metals basis) |
| Información de solubilidad | Soluble in dilute nitric acid. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.43 (Anhydrous) |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Aspecto | Red-brown cristals |