Learn More
Paladio, 10 % en polvo de carbón activado, estándar, reducido, nominalmente 50 % de agua húmeda, Thermo Scientific Chemicals
Forma: 900-1100 m2;/g; se vende sobre una base de peso en seco. El peso de la unidad no incluye el peso del agua
170.00€ - 2955.00€
CAS | 7440-05-3 |
---|---|
Fórmula molecular | Pd |
Peso molecular (g/mol) | 106.42 |
Número MDL | MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 |
Clave InChI | KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon |
PubChem CID | 23938 |
ChEBI | CHEBI:33363 |
Nombre IUPAC | paladio |
SMILES | [Pd] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11314417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038304.06 |
5 g |
170.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11324417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038304.14 |
25 g |
853.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11304417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038304.22 |
100 g |
2955.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-05-3 | |
106.42 | |
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N | |
23938 | |
paladio |
Pd | |
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 | |
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon | |
CHEBI:33363 | |
[Pd] |
Especificaciones
Palladium | |
10% on activated carbon powder | |
Moist black powder | |
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 | |
Insoluble in water and organic solvents. | |
[Pd] | |
106.42 | |
CHEBI:33363 |
Negro | |
7440-05-3 | |
Pd | |
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon | |
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N | |
paladio | |
23938 | |
Polvo, 900-1100 m |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes