Learn More
Paladio, 10 % en polvo de carbón activado, estándar, reducido, nominalmente 50 % de agua húmeda, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11324417 25 g 25 g
11314417 5 g 5 g
11304417 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11324417 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 038304.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Forma: 900-1100 m2;/g; se vende sobre una base de peso en seco. El peso de la unidad no incluye el peso del agua
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5-3-7440
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Specifications
Nombre del producto químico o material Palladium
Color Negro
Nombre de nota 10% on activated carbon powder
Aspecto Moist black powder
Cantidad 25 g
Formulario Polvo