Learn More
SGE™ Jeringas para muestreador automático PAL de aguja fija con punta cónica de 50 mm
Features Diamond Syringe Technology which results in improved solvent resistance, wide temperature ranges, and increased operational smoothness. SGE PAL Autosampler Syringes with 50 mm Fixed Cone Tip Needle are used for CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200/800 Autosamplers.
83.45€ - 137.00€
Especificaciones
Calibre de aguja | 26 G |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
Tipo de producto | Jeringa para muestreador automático |
Estilo de punta de aguja | Cono |
Para utilizar con (equipo) | CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12937506
|
SGE™
002700 |
10 μl |
83.45€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16622602
|
SGE™
003700 |
25 μl |
137.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12997506
|
SGE™
005700 |
100 μl |
137.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12917516
|
SGE™
006700 |
250 μl |
128.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Improved solvent resistance
- Wide temperature ranges up to 150°C
- Increased operational smoothness
- Designed specifically for the PAL
- 22 gauge needles are 0.72 mm OD
- 23 gauge needles are 0.63 mm OD
- 26 gauge needles are 0.47 mm OD
- Accuracy and Reproducibility; ±1% (dispensed volume) (±2% for 0.5 μL syringes)
- Cone shaped (also known as point style AS for autosampler), are designed to withstand multi injection demands and improves septum lifetime when used with an autosampler
- Gas tight plunger, where applicable, is made of PTFE
Especificaciones
26 G | |
Jeringa para muestreador automático | |
CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL |
Cromatografía de gases | |
Cono | |
Fijo |