Learn More
SGE™ Jeringas para muestreador automático PAL de aguja fija con punta cónica de 50 mm
Descripción
- Resistencia a disolventes mejorada
- Amplio rango de temperatura hasta 150 °C
- Mayor fluidez de funcionamiento
- Diseñado específicamente para PAL
- Las agujas de calibre 22 tienen un diámetro exterior de 0,72 mm
- Las agujas de calibre 23 tienen un diámetro exterior de 0,63 mm
- Las agujas de calibre 26 tienen un diámetro exterior de 0,47 mm
- Precisión y reproducibilidad; ±1% (volumen dispensado) (±2% por 0,5 μJeringas L)
- En forma de cono (también conocido como estilo de punta) AS para muestreador automático), están diseñados para soportar demandas de inyección múltiple y mejoran la vida útil del septo cuando se utilizan con un muestreador automático.
- El émbolo estanco al gas, si corresponde, está hecho de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Estanco a los gases |
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,004 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,11 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,018 in |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,47 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
| Longitud (imperial) | 2 in |
| Longitud de la aguja (imperial) | 1,96 in |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Mostrar más |