Learn More
Thermo Scientific™ P75-TNFR
Para aplicaciones de biología molecular y celular
239.00€ - 361.00€
Especificaciones
Método de purificación | HPLC |
---|---|
Nombre común | TNFR-II |
Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
Formato | Solid |
Peso molecular | 1204.40 |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
HPLC | |
-30°C to -10°C | |
1204.40 | |
RUO - research use only | |
Ser-Met-Ala-Pro-Gly-Ala-Val-His-Leu-Pro-Gln-Pro |
TNFR-II | |
Solid | |
P75-TNFR | |
Light sensitive |
For Research Use Only