Learn More
Thermo Scientific™ P75-TNFR
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Método de purificación | HPLC |
| Nombre común | TNFR-II |
| Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
| Formato | Solid |
| Peso molecular | 1204.40 |
| Tipo de producto | P75-TNFR |
| Cantidad | 5 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Secuencia | Ser-Met-Ala-Pro-Gly-Ala-Val-His-Leu-Pro-Gln-Pro |
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur